Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 18620 CZK
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrFIN
MW: 301.883 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20923590
CAS číslo: 1807231-84-0