Tisk…

1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5731-250MG PC5731-1G
APOSPC5731-250MGEA 8070 CZK
APOSPC5731-250MG APOSPC5731-1G
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Vzorec: C₆H₉BrF₄
Bod varu: 93 °C (25 mm Hg)
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026453
CAS číslo: 151831-48-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR