Tisk…
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 13430 CZK
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Vzorec: C₄H₄Br₂F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460472
CAS číslo: 933600-85-2