Tisk…
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 10450 CZK
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Vzorec: C₄H₄Br₂F₄
MW: 287,876 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460471
CAS číslo: 933668-36-1