Tisk…
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5715-100MG PC5715-500MG
APOSPC5715-100MGEA 1500 CZK
APOSPC5715-100MG APOSPC5715-500MG
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₁₉BF₃NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12026072
CAS číslo: 1150271-57-0