Tisk…
Potassium trifluoromethanesulphinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium triflinate
PC5712-5G PC5712-1G
APOSPC5712-5GEA 21660 CZK
APOSPC5712-5G APOSPC5712-1G
Potassium trifluoromethanesulphinate
Potassium trifluoromethanesulphinate
Vzorec: CF₃O₂S·K
Bod tání: 170…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054650
CAS číslo: 41804-89-1
EINECS: 255-556-9