Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 2610 CZK
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22200940
CAS číslo: 1695920-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III