Tisk…
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]benzotrifluoride
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 31710 CZK
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779107
CAS číslo: 672906-72-8