Tisk…
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57091-1G PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA 1210 CZK
APOSPC57091-1G APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
MW: 193,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11153191
CAS číslo: 62158-94-5