Tisk…
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57088-1G PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA 9660 CZK
APOSPC57088-1G APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
MW: 254,047 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11153109
CAS číslo: 50885-29-5