Tisk…
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 17360 CZK
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11153145
CAS číslo: 1021116-42-6