Tisk…
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 1210 CZK
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11153061
CAS číslo: 1021056-39-2