Tisk…
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 20470 CZK
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇FINO
MW: 267.039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31654715
CAS číslo: 2092595-35-0