Tisk…
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57079-1G PC57079-250MG
APOSPC57079-1GEA 3150 CZK
APOSPC57079-1G APOSPC57079-250MG
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
2-Fluoro-7-chlorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆ClFN₂
Bod tání: 225…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922521
CAS číslo: 1346682-89-0