Tisk…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 8270 CZK
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922519
CAS číslo: 2091710-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III