Tisk…
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57073-1G PC57073-250MG
APOSPC57073-1GEA 3970 CZK
APOSPC57073-1G APOSPC57073-250MG
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31735860
CAS číslo: 1184850-45-0