Tisk…
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57072-1G PC57072-250MG PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA 5560 CZK
APOSPC57072-1G APOSPC57072-250MG APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23382016
CAS číslo: 870614-04-3