Tisk…

4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC57071-1G PC57071-250MG PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA 6120 CZK
APOSPC57071-1G APOSPC57071-250MG APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922518
CAS číslo: 2229260-52-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR