Tisk…
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 5790 CZK
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657950
CAS číslo: 25666-51-7