Tisk…
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 41660 CZK
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Vzorec: C₄H₄F₄O₂
Bod varu: 93 °C (774 mm Hg)
Hustota: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412257
CAS číslo: 1893-38-5
UN: 3272
ADR: 3,III