Tisk…
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 4770 CZK
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23378513
CAS číslo: 1422344-12-4