Tisk…
2-Nitrobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 1990 CZK
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23382510
CAS číslo: 64747-65-5