Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57054-1G PC57054-250MG PC57054-5G
APOSPC57054-1GEA 1330 CZK
APOSPC57054-1G APOSPC57054-250MG APOSPC57054-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520661
CAS číslo: 1114809-02-7