Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-4-iodophenyl)methanol
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 2030 CZK
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396947
CAS číslo: 1261615-96-6