Tisk…
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 5030 CZK
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28145075
CAS číslo: 1980063-54-4