Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 705 CZK
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FIO
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910144
CAS číslo: 911825-94-0