4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57043-1G
PC57043-250MG
PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA
8440
CZK
APOSPC57043-1G
APOSPC57043-250MG
APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂BrF₂N Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21603855 CAS číslo: 903513-58-6 |