Tisk…
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 4340 CZK
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Vzorec: C₈H₇FN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489386
CAS číslo: 934830-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III