Tisk…
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 1740 CZK
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21606312
CAS číslo: 1361385-30-9