Tisk…
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57022-1G PC57022-25G PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA 622 CZK
APOSPC57022-1G APOSPC57022-25G APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110684
CAS číslo: 25892-09-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III