Tisk…
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57018-1G
APOSPC57018-1GEA 15340 CZK
APOSPC57018-1G
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698136
CAS číslo: 78686-78-9