Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-3-fluoro-6-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-fluoropicolinate
PC57015-1G
PC57015-250MG
APOSPC57015-1GEA
8170
CZK
APOSPC57015-1G
APOSPC57015-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698111 CAS číslo: 1210419-26-3 |