Tisk…
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57012-250MG PC57012-1G PC57012-5G
APOSPC57012-250MGEA 622 CZK
APOSPC57012-250MG APOSPC57012-1G APOSPC57012-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951945
CAS číslo: 885588-14-7