Tisk…
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 2650 CZK
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909836
CAS číslo: 876919-10-7