Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 23810 CZK
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074536
CAS číslo: 1346521-23-0