Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
PC57008-1G PC57008-250MG PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA 10980 CZK
APOSPC57008-1G APOSPC57008-250MG APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20481820
CAS číslo: 1346521-27-4