Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 4770 CZK
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16631268
CAS číslo: 105391-76-2