Tisk…
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromoethyl triflate
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 3670 CZK
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₄BrF₃O₃S
MW: 257.026 g/mol
Bod varu: 230 °C
Hustota: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656439
CAS číslo: 103935-47-3
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II