3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56999-1G
PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA
20970
CZK
APOSPC56999-1G
APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Vzorec:
C₆H₄BrFIN MW: 315.91 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31443828 CAS číslo: 2090537-24-7 |