Tisk…
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56982-1G PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA 1660 CZK
APOSPC56982-1G APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₂₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30378947
CAS číslo: 2006287-06-3