Tisk…
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56976-1G PC56976-250MG PC56976-5G
APOSPC56976-1GEA 16370 CZK
APOSPC56976-1G APOSPC56976-250MG APOSPC56976-5G
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398113
CAS číslo: 1261501-08-9