Tisk…
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56973-1G PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA 3580 CZK
APOSPC56973-1G APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₇F₃OS
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032283
CAS číslo: 1171926-67-2