Tisk…
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 4530 CZK
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClFO
MW: 251.48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194237
CAS číslo: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8 III