Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 20470 CZK
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27959253
CAS číslo: 1415130-42-5