Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56968-1G PC56968-250MG PC56968-5G
APOSPC56968-1GEA 18950 CZK
APOSPC56968-1G APOSPC56968-250MG APOSPC56968-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O
MW: 287.461 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812115
CAS číslo: 1415130-43-6