2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56967-1G
PC56967-250MG
PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA
953
CZK
APOSPC56967-1G
APOSPC56967-250MG
APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₃BrClF₃O₂ MW: 303,46 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28991853 CAS číslo: 1956322-96-5 |