Tisk…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 1740 CZK
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261145
CAS číslo: 627526-90-3