2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56957-1G
PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA
16370
CZK
APOSPC56957-1G
APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₇FN₂O₃ MW: 186.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31722920 CAS číslo: 2091910-19-7 |