Tisk…
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 16140 CZK
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₃
MW: 240.112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31710614
CAS číslo: 2366994-50-3