2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G
PC56955-250MG
PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA
910
CZK
APOSPC56955-1G
APOSPC56955-250MG
APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13194236 CAS číslo: 725743-41-9 UN: 3261 ADR: 8,III |